Ansaugfilter, BOLA
Lieferant: Bohlender
F765-16 F765-56 F765-08 F765-48
BOHLF765-16EA 104 EUR
BOHLF765-16 BOHLF765-56 BOHLF765-08 BOHLF765-48
Ansaugfilter, BOLA
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Diese PTFE-Saugfilter bestehen aus einem Aufnahmebehälter mit Innengewinde und einer leicht austauschbaren Fritte. Sie eignen sich ideal als Vorfilter vor Pumpensystemen, um Dichtungen, Kolben oder Säulenpackungen vor vorzeitigem Verschleiß durch Verunreinigungen zu schützen.
Gute Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Lieferumfang:
Bestellen