Flaschen, Enghals, HDPE, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
351 352 353 356 354
215-4121EA 2 EUR
215-4121 215-4122 215-4123 215-4126 215-4124
Flaschen, Enghals, HDPE, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE.
  • Auslaufsicher
  • Für Nahrungsmittel geeignet
  • Schraubkappe mit Einmalsiegel
Ideal zur Lagerung von sehr dünnflüssigen Stoffen. Die Neigung der Schultern garantiert eine komplette Leerung.