VWR®, Gelmesser und Sicherheitsklinge
Lieferant: VWR Collection
700-0417EA 32.1 EUR
700-0417 700-0418
VWR®, Gelmesser und Sicherheitsklinge
Rasiermesser und Klingen
Aus lebensmitteltauglichem PET. Mit nur gerade 0,27 mm ist das VWR® Gelmesser so dünn wie eine einzelne, industrielle Rasierklinge, aber wesentlich sicherer zu verwenden.
  • Kann Gele direkt auf dem Leuchtkasten schneiden, ohne die Oberfläche des Kastens zu verkratzen*
  • Kann zum Zerkleinern, Hacken oder Schneiden von Weichgewebeproben verwendet werden
  • Anpassbar - einfach mit einer Schere auf die erforderliche Breite zuschneiden
  • Erhältlich in zwei Größen: Normal (die gleiche Größe wie eine einzelne industrielle Rasierklinge), und groß (30% größer)
* Ideal für 1 bis 2% Gele.