VWR® Thermal Shake lite, Thermoschüttler
Lieferant: VWR Collection
460-0249EA 2040 EUR
460-0249
VWR® Thermal Shake lite, Thermoschüttler
Blockthermostate Heiz-Blockthermostate, schüttelnd
Die Kombination von Heizen/Kühlen und Schüttelbewegung macht den Thermal Shake lite Mikroröhrchen-Inkubationsschüttler ideal für viele biowissenschaftliche Forschungsanwendungen in der Molekularbiologie, Biochemie und klinischen Chemie. Er verfügt über kompakte Abmessungen und ein intuitives Bedienfeld mit großer mehrfarbiger Anzeige, mit dem Anwender einfach die Temperatur-, Zeit- und Drehzahleinstellungen programmieren und anzeigen lassen können.
  • Auswahl an acht austauschbaren Aluminiumblöcken für PCR-Platten und Röhrchen von 0,2 bis 15 ml
  • Feinabgestimmte Drehzahlregelung
  • Schnelles Aufheizen und Abkühlen
  • Geringer Stellflächenbedarf
Bestellinformation: Bestellinformation: Lieferung ohne Blöcke, diese müssen separat bestellt werden.