Wippschüttler, digital, programmierbar, WiseMix®, RK
Lieferant: witeg Labortechnik
DH.WRK01010 DH.WRK01020
WITGDH.WRK01010EA 467 EUR
WITGDH.WRK01010 WITGDH.WRK01020
Wippschüttler, digital, programmierbar, WiseMix®, RK
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Digitaler Wippschüttler mit programmierbarer digitaler Rückkopplungssteuerung, Sanftanlauf, Änderung der Rührgeschwindigkeit, Wellenbewegung und hochpräziser digitaler Geschwindigkeitsregelung.
  • Digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für Timer, Drehzahl und Leistungsbalkendiagramm
  • Überlastschutzfunktionen für den Motor
  • Beinhaltet 10 Schritte und 6 Betriebsprogramme
  • Speicher- und Alarmfunktionen
  • Sperrmodus für die Sicherheit beim Experimentieren
  • Jog-Shuttle-Steuerungssystem (patentiert) und CE-zertifiziert
Einsatzmöglichkeiten in Gelfärbung, Entfärbung, B-Blotting, Zellkultur, Hybridisierung und Waschen.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten