VWR® Flaschen, Wasseruntersuchung
Lieferant: VWR Collection
331-0286EA 717 EUR
331-0286 VWRI331-0287.1 VWRI331-0288.1 VWRI331-0283.1 VWRI331-0278.1 VWRI331-0279.1 VWRI331-0280.1 VWRI331-0281.1 VWRI331-0282.1 VWRI331-0286.1 VWRI331-0287_U VWRI331-0288_U
VWR® Flaschen, Wasseruntersuchung
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
PET, rein, lebensmitteltauglich mit PP-Verschlüssen.
  • Bestrahlt - steril
  • Unterschiedliche Verschlussfarben für leichte Identifizierung des Tests
  • Manipulationssicherer Verschluss zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer und jeweiliger Flaschennummer auf jedem Etikett
  • Vollständig wiederverwertbar
  • Verschlussdurchmesser: 32 mm
Leichte, haltbare Flaschen. Manipulationssichere Schraubverschlüsse, die den Hals vor Verunreinigungen schützen. Auswahl dosierter und undosierter Flaschen. Rechteckige Flaschen zur besseren Lagerungen bei begrenzten Platzverhältnissen.
Blauer Verschluss: Für natürliches, nicht chloriertes Wasser ohne Natriumthiosulfat.
Roter Verschluss: Für chloriertes Wasser dosiert mit 20 mg/L Natriumthiosulfat.
Hellblauer Verschluss: Für chloriertes Wasser dosiert mit 120 mg/L Natriumthiosulfat.