Dosiergerät für flüssige Medien und anderes Zubehör
Lieferant: MIELE
69.7470.06 69.7470.08 5871310 5871330 3838110 7514610 7514600 10087330 10087340
MIEL69.7470.06EA 0 EUR
MIEL69.7470.06 141-0138 141-0476 141-0477 141-0391 141-0579 141-0578 MIEL10087330 MIEL10087340
Dosiergerät für flüssige Medien und anderes Zubehör
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G 7896 DOS-Schrank: für 1 bis 4 DOS-Module mit Behälter.
  • Abnehmbare Tür
  • Freistehend, unterbaufähig
  • Außenverkleidung aus Edelstahl oder weißem Stahl
  • 3 Ebenen: 1. Ebene mit herausziehbarer, auf Teleskopschienen geführter Schublade zur Aufnahme von 4 DOS-Modulen, 2. und 3. Ebene mit herausziehbarer, auf Teleskopschienen geführter Schublade mit Auffangschale und Verriegelung zur Aufnahme von 2×5 Liter-Kanistern
DOS G 60 Modul:
Für flüssige Reiniger
Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine
Sauglanze (333 m) mit Magnetschwimmer, der anzeigt, wenn die 5- und 10-Liter-Behälter leer sind
Umbausatz für langes Saugrohr (10 - 30 Liter-Behälter) erhältlich, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an VWR
DOS G 60/1 Modul:
Wie DOS G 60, aber mit 200 mm-Sauglanze mit Magnetschwimmer, der anzeigt, wenn der 5-Liter-Behälter leer ist
DOS G 10 Modul:
Dosiergerät für flüssige Medien
Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine
Sauglanze mit Magnetschwimmer, der anzeigt, wenn die 5- und 10-Liter-Behälter leer sind
Umbausatz für langes Saugrohr (10 - 30 Liter-Behälter) erhältlich, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an VWR
DOS 2 und DOS 4:
Balgdosierpumpen für flüssige Medien
Nachrüstbar durch Miele Servicetechniker
DOS K 60 Modul:
Für flüssige Reiniger
Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine
Integrierte Dosierüberwachungsfunktion
Sauglanze mit Magnetschwimmer, der anzeigt, wenn die 5- und 10-Liter-Behälter leer sind
Umbausatz für langes Saugrohr (10 till 30 Liter-Behälter) erhältlich, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an VWR
DOS K 60/1 Modul:
Wie DOS K 60, aber mit kurzer Sauglanze mit Magnetschwimmer, der anzeigt, wenn der 5-Liter-Behälter leer ist