Nährmedienlösungen, TransFast® System
Lieferant: DOEHLER GROUP
204727782
204730001
204731782
440000000
710-0748EA
55.6
EUR
710-0748
710-0750
710-0853
710-1592
Nährmedienlösungen, TransFast® System
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Schneller und einfacher Nachweis von Getränkeschädlingen. Qualitativer Nachweis von Hefen, Schimmel, und Milchsäure- und Essigsäurebakterien in Getränken bei pH <4,5 in weniger als 48 Stunden.
- Sofortige Anwendung – Bouillon und Gel gebrauchsfertig, kein Verflüssigen erforderlich
- Schnelle Ergebnisse – Nachweis in weniger als 48 Stunden anstelle von mehr als 96 Stunden
- Breites Anwendungsspektrum – Getränke, Spülwasser und Getränkegrundstoffe wie z. B. Fruchtsaftkonzentrate sowie membranfiltrierte Proben
- Einfaches Screening – direkte Inkubation und mühelose Überwachung mit der TransFast® Incubation Lightbox
- Höhere Effizienz – einfache Handhabung, frühzeitige Ergebnisse, schnelle Freigabe