Kapillarsäulen, HP-PLOT Al₂O₃ S
Lieferant: Agilent
19091P-S15 19091P-S15E 19091P-S33 19095P-S21 19095P-S23 19095P-S25 19095P-S25E 19091P-S12 19095P-S23PT 19091P-S15PT 19091P-S12PT 19095P-S25PT 19091P-S12LTM
HEWL19091P-S15EA 1670 EUR
HEWL19091P-S15 HEWL19091P-S15E HEWL19091P-S33 HEWL19095P-S21 HEWL19095P-S23 HEWL19095P-S25 HEWL19095P-S25E HEWL19091P-S12 HEWL19095P-S23PT HEWL19091P-S15PT HEWL19091P-S12PT HEWL19095P-S25PT HEWL19091P-S12LTM
Kapillarsäulen, HP-PLOT Al₂O₃ S
Chromatographiesäulen
Diese Säulen haben eine Polarität im mittleren Bereich. Es ist ideal für die Kohlenwasserstoffanalyse und für die Trennung von Acetylen aus Butan und Propylen aus Isobutan.
Mit Natriumsulfat deaktiviertes Aluminiumoxid