ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, Uni6, 31740
Lieferant: Abeba
31740/43 31740/42 31740/44 31740/35 31740/36 31740/46 31740/47 31740/48 31740/45 31740/38 31740/39 31740/40 31740/41 31740/37
114-5952EA 98.8 EUR
114-5952 114-5951 114-5953 114-5944 114-5945 114-5955 114-5956 114-5957 114-5954 114-5947 114-5948 114-5949 114-5950 114-5946
ESD Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, Uni6, 31740
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh aus Mikrofaser und rutschfester TPU-Laufsohle, die beständig ist gegen tierische Fette, Öle und Kraftstoffe.
  • Spezielles schweißabsorbierendes Futter mit Silberfasern
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Stoßdämpfende Zwischensohle aus geschäumtem PU
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Schützende Zehenkappe aus Stahl (200 J)
  • Waschbar bei 30 °C
Für hygienisch anspruchsvolle Bereiche.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRA