VWR® Traceable® Ultra, Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Lieferant: VWR Collection
620-2334EA 107 EUR
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Thermometer Digitalthermometer
Diese digitalen Thermometer dienen der genauen Überwachung der Temperatur in Kühlschränken, Gefriergeräten, Inkubatoren und Wasserbädern oder während des Transports in einem oder zwei verschiedenen Bereichen, mit den enthaltenen temperaturgepufferten Fühlern oder Bullet-Fühlern.
  • Smart-Alarm: Visueller und akustischer Alarm, der auch dann weiterläuft, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
  • Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die niedrigste/höchste und die aktuelle Temperatur an
  • Minimum-/Maximum-Anzeige
Fühler: 1 oder 2 Bullet-Fühler/1 oder 2 Flaschenfühler mit ungiftiger Glykolfüllung, in zwei Ausführungen; 5-ml-Fläschchen oder Mikro-Fläschchen zur Nachahmung von Impfstoffen.
Zertifizierungen: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.
Lieferumfang: Mit Traceable® Kalibrierzertifikat, aufklappbarem Standfuß, Wandhalterung, Klett- und Magnetstreifen und Batterienwarnanzeige.