Polyvinylalkohol 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
1.41354.1000 1.41354.9029
1.41354.1000EA 520 EUR
1.41354.1000 1.41354.9029
Polyvinylalkohol 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Schmelzpunkt: 160…240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5