DURAN® PURE Flaschen und Premium Schraubverschlüsse, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
818062402 818063604 818061406 818011401 818012406 818013608 818014407 818015403 818016305 818017301 818018606 818019105 818064403 818065408 818066301 818067306 818068602 818069101
215-4765EA 285 EUR
215-4765 215-4766 215-4764 215-4755 215-4756 215-4757 215-4758 215-4759 215-4760 215-4761 215-4762 215-4763 215-4767 215-4768 215-4769 215-4770 215-4771 215-4772
DURAN® PURE Flaschen und Premium Schraubverschlüsse, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN® PURE Flaschen klar oder braun, mit GL Gewinde und Staubschutzbeschichtung Die Produktlinie DURAN® PURE wurde speziell für die Erfordernisse der pharmazeutischen Industrie für die Produkt- und Lieferantenqualifizierung entwickelt.
  • Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 Typ I
  • Die Staubschutzbeschichtung wird am ende der Herstellung aufgetragen, während das Glas noch ein hohes Maß an Sauberkeit hat
  • Los-spezifische Konformitätszertifikate sind verfügbar über den 'Retrace Code' Internet Download (enthält USP, Ph. Eur., JP Analysen pro Los)
  • 100% Los-Nachverfolgbarkeit von den Bestandteilen der DURAN® PURE Flaschen und Kappen
  • Registriert als Typ III: Verpackungsmaterial Drug Master Files (DMF)
Diese Flaschen und Verschlüsse erfüllen alle Voraussetzungen des Internationalen Arzneibuches und bieten kompletten Schutz für sensitive und kostbare pharmazeutische Produkte. DURAN® PURE Produkte sind verfügbar mit einem großen Umfang an Dokumenten und Zertifizierungen welche die detaillierten Voraussetzungen der Kontrollbehörden erfüllen.