Antimikrobielle Inzisionsfolien, Ioban™ 2
Lieferant: 3M MEDICAL
M6635 M6650 6640EU
MMMEM6635EA 253 EUR
MMMEM6635 MMMEM6650 MMME6640EU
Antimikrobielle Inzisionsfolien, Ioban™ 2
Erste-Hilfe-Ausstattung Chirurgische Abdecktücher
Diese antimikrobiellen Inzisionsfolien bieten eine sterile Oberfläche am Wundrand am Anfang einer OP und andauernde antimikrobielle Aktivität während des Vorgangs. Ioban 2 Folie reduziert das Risiko der Kontaminierung im OP-Saal durch eine physische Barriere zur Haut. Die Folie klebt sicher am Rand der Wunde und schützt somit die Hautflora .