Industriehandschuhe, RewoMech® 640
Lieferant: KCL by Honeywell
640.10 640.11 640.12 640.7 640.8 640.9
KCHL640.10EA 37.8 EUR
KCHL640.10 KCHL640.11 KCHL640.12 KCHL640.7 KCHL640.8 KCHL640.9
Industriehandschuhe, RewoMech® 640
Handschuhe
Diese extrem widerstandsfähigen Kunstlederhandschuhe bieten guten Schutz bei mechanischen Arbeiten. Der Rücken besteht aus elastischem Textil und sorgt so für einen perfekten Sitz.
  • Good dexterity
  • No material hardening
  • Absorbent surface profile for a good grip
  • Back of the thumb is equipped with the TerryCotton fabric for sweat absorption
  • Cuff with Velcro® fastener for perfect fit
  • Washable
Ideal for metal and plastics processing, mechanical engineering, automotive and supply industry cleaning and maintenance, logistics and when working with oily and wet parts.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X); Kat. II.