Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 93-250
Lieferant: Ansell
93-250/8.5-9 93-250/9.5-10 93-250/5.5-6 93-250/6.5-7 93-250/7.5-8
112-4232EA 70.8 EUR
112-4232 112-4233 112-4776 112-4230 112-4231
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 93-250
Handschuhe
Diese Nitrilhandschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von industriellen Chemikalien, und dies für einen längeren Zeitraum als die meisten anderen Einweghandschuhe aus Nitril. Sie bieten außerdem eine hohe Zugfestigkeit und eine dreimal höhere Stichfestigkeit als Handschuhe aus Latex oder PVC.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Fingerspitzen
  • Ansell Grip Technology™ minimiert die erforderliche Kraft beim Greifen von trockenen, feuchten oder öligen Objekten, wodurch Hand und Arm weniger schnell ermüden
  • Firmeneigenes Nitrilmaterial sorgt für Komfort auch bei langem Tragen
  • Enthält keine Naturkautschuk-Proteine und schützt damit vor Hautallergien vom Typ I
  • Keine Übertragung von Silikonverunreinigungen auf Kontaktfläche
Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, im Labor, beim Gebäudemanagement, bei der Metallverarbeitung sowie in der Automobilindustrie und Logistik.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt