Kapillarsäulen, HP-5ms Ultra Inert
Lieferant: Agilent
19091S-133UI 19091S-213UI 19091S-233UI 19091S-413UI 19091S-431UI 19091S-433UI 19091S-433UIE 19091S-436UI 19091S-577UI
HEWL19091S-133UIEA 999 EUR
HEWL19091S-133UI HEWL19091S-213UI HEWL19091S-233UI HEWL19091S-413UI HEWL19091S-431UI HEWL19091S-433UI HEWL19091S-433UIE HEWL19091S-436UI HEWL19091S-577UI
Kapillarsäulen, HP-5ms Ultra Inert
Chromatographiesäulen
Diese Säulen werden für das Screening von halbflüchtigen Stoffen, halogenierten Verbindungen, Pestiziden, Herbiziden, Drogen, Aminen und unbekannten Proben empfohlen.
  • Hervorragend geeignet für die Spurenanalyse von Säuren und Basen, z. B. die Analyse halbflüchtiger Stoffe
  • Speziell auf Inertheit gegenüber aktiven Verbindungen getestet, einschließlich saurer und basischer Verbindungen
  • Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für bessere Empfindlichkeit und Massenspektralintegrität
  • Unpolar mit sehr geringen Blutungseigenschaften, ideal für GC/MS
  • Gebunden, quervernetzt und mit Lösungsmittel abspülbar
5% Phenyl 95% Dimethylpolysiloxan