Sample containers with screw cap
Lieferant: DELTALAB
409802 409852
216-4045EA 516 EUR
216-4045 DELT409852
Sample containers with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
PP, ultra clear with PE screw caps
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904