Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Unter Stickstoff abgepackt
84873.290EA 91.4 EUR
84873.290 84873.320
Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Wasser mit 0,1% (v/v) Essigsäure
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 20 %
Transmittance (225 nm) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test