Zubehör für analytische Chromatographie für chirale Säulen
Lieferant: CHIRAL TECHNOLOGIES
00025 00024 00011
DAIC00025EA 120 EUR
DAIC00025 DAIC00024 DAIC00011
Zubehör für analytische Chromatographie für chirale Säulen
Chromatographiesäulen
Die analytischen HPLC-Vorsäulenkartuschen müssen in einem Kartuschenhalter montiert werden, um an die analytische Säule angeschlossen zu werden. Für eine maximale Lebensdauer sollten analytische Säulen in Reihe mit einer geeigneten Vorsäulenkartusche oder Säule verwendet werden. Beide Formate sind mit dem passenden Verpackungsmaterial für die geschützte Säule erhältlich.
Säulenmäntel ermöglichen die Kontrolle der Betriebstemperaturen analytischer Säulen mit einem zirkulierenden Wasserbad.