Pufferlösungen für Härteprüfungen
Lieferant: Hach
42453 42449
HACH42453EA 66.2 EUR
HACH42453 HACH42449
Pufferlösungen für Härteprüfungen
Umwelt-Prüfkits
Dieser Puffer dient zur Härte- und Chelant-Bestimmung durch Titration.