Reagenziensets für gesamten organischen Kohlenstoff (TOC), Test 'N Tube™
Lieferant: Hach
2760345 2760445 2815945
705-0191EA 445 EUR
705-0191 705-0192 705-0196
Reagenziensets für gesamten organischen Kohlenstoff (TOC), Test 'N Tube™
Umwelt-Prüfkits
Zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) durch Low-Range-, Mid-Range- oder High-Range-Test 'N Tube-Methode. Das Set umfasst Aufschlussfläschchen und Reagenzien für 25 bis 50 Tests.
  • Günstig
  • Hohe Genauigkeit
  • Einfach in der Anwendung
16 mm TNT Tests können nur mit dem DR900 ausgewertet werden