pH-Testsätze, Modell 17
Lieferant: Hach
147011 147006 147008 147009
HACH147011EA 198 EUR
HACH147011 HACH147006 HACH147008 HACH147009
pH-Testsätze, Modell 17
Umwelt-Prüfkits
Diese einfache und kostengünstige Testmethode mit Farbscheibe zählt zu den genauesten visuellen Testsätzen zur pH-Wert-Bestimmung.
Lieferumfang: Der Testsatz umfasst eine Indikator-Reagenz, eine Farbscheibe, eine Vergleichsbox (Komparator), zwei Betrachtungsröhrchen, Anweisungen und einen Tragekoffer.