Pulverkissen, Anwesenheit/Abwesenheit von PathoScreen-Medium
Lieferant: Hach
2610696
2610796
HACH2610696EA
86
EUR
HACH2610696
HACH2610796
Pulverkissen, Anwesenheit/Abwesenheit von PathoScreen-Medium
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Diese dienen zur Erkennung von Krankheitserregern im Wasser, die im Zusammenhang mit einer fäkalen Verunreinigung des Wassers stehen.
- Mit der einfachen Anwesenheit/Abwesenheit-Methode ist in tropischen und halb-tropischen Klimagebieten kein Brutschrank erforderlich
- Komplettlösungen für die Prüfung von Trinkwasser