Multiparameter-Testsätze, Modell HA-62
Lieferant: Hach
183700
183701
183702
HACH183700EA
387
EUR
HACH183700
HACH183701
HACH183702
Multiparameter-Testsätze, Modell HA-62
Umwelt-Prüfkits
Dieser Multiparameter-Testsatz zur Bestimmung von Wasserhärte, Eisengehalt und pH-Wert bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige Möglichkeit, die Wasserqualität zu prüfen.
- Beliebte Testsätze in einem robusten Kit
- Nutzt Farbscheibe und Titrationsmethoden mit Tropfenzähler