Saurer Reiniger und Neutralisationsmittel, deconex® 25 ORGANACID
Lieferant: Borer Chemie
502100.00-K25R 502100.00-K10R 502100.00-KK5R
148-5223EA 387 EUR
148-5223 148-5222 148-5221
Saurer Reiniger und Neutralisationsmittel, deconex® 25 ORGANACID
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, saures Reinigungskonzentrat und Neutralisationsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Neutralisiert verschleppte Alkalireste
  • Verkürzt die Spülphasen deutlich und senkt den Verbrauch von Spülwasser
  • Auch als Vorspülmittel zur Entfernung von säurelöslichen Ablagerungen verwendbar
  • Hervorragend geeignet für eine wirksame Reinigung von Tierkäfigen
  • Gute Materialverträglichkeit, auch für Aluminium
  • Phosphatfrei, eignet sich als Neutralisator bei phosphatkritischen Reinigungsprozessen
  • EDTA-, NTA-, chlor- und tensidfrei, kein Eintrag von Phosphaten und Tensiden ins Abwasser, umweltfreundlich