VWR® Ultrahochvakuum-Aluminiumfolie
Lieferant: VWR Products
NPX11220118 NP112201.524
VWRMNPX11220118EA 625 EUR
VWRMNPX11220118 VWRMNP112201.524
VWR® Ultrahochvakuum-Aluminiumfolie
Aluminiumfolien
Die für den Einsatz in Reinräumen konzipierte Ultrahochvakuum-Aluminiumfolie wird praktisch frei von Verunreinigungen und Walzöl-Rückständen. Die Folie ist in mehreren Größen erhältlich und wird auf Kunststoffkernen geliefert. Für zusätzlichen Schutz vor Kontamination ist sie in einem Kunststoffspender verpackt und in Folie eingehüllt.