Mikrozentrifugen, mySPIN™
Lieferant: Thermo Scientific
75004061 75004081
521-2155EA 453 EUR
521-2155 521-2156
Mikrozentrifugen, mySPIN™
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Diese Mini-Zentrifugen sind erhältlich als Version mit 6 Positionen und fester Geschwindigkeit und als Version mit 12 Positionen und einstellbarer Geschwindigkeit. Beide Modelle verfügen über ein ergonomisches Design und eine kompakte Bauweise.
  • Leiser Betrieb, geringe Vibration
  • Rascher Rotorenaustausch ohne Werkzeuge
  • MySPIN™ 6 Gerät mit handflächenförmigem Deckel für Links- und Rechtshänder; das Gerät läuft nur, wenn der Deckel aufgesetzt ist
  • MySPIN™ 12 mit Sicherheitsaussparung zur Verhinderung von Neigung/Ungleichgewicht, hinterleuchtetem Display (einstellbare Anzeige von rpm oder RCF) sowie einem Deckel mit Sicherheitsverriegelung
Hauptanwendungsbereiche sind die Reinigung von DNA, RNA, Proteinen und Lipoproteinen.
Zertifizierungen: CSA, UL.
Bestellinformation: MySPIN™ 6 Gerät wird mit Rotor für 6×1,5/2,0-ml-Röhrchen, Rotor für 16×0,2-ml-Röhrchen (einzeln oder 2 8er), 0,2-ml-Röhrchenadapter (Set mit 6), 0,5-ml-Röhrchenadapter (Set mit 6), Aufbewahrungsbox für Rotoren und Adapter, Röhrchengestell und Universal-Netzteil (110 - 240 V 50/60 Hz) mit 4 austauschbaren Steckertypen geliefert.
MySPIN™ 12 Gerät wird mit Rotor für 12×1,5/2,0-ml-Röhrchen, Rotor für 32×0,2-ml-Röhrchen (einzeln oder 4 8er), 0,2-ml-Röhrchenadapter (Set mit 12), 0,5-ml-Röhrchenadapter (Set mit 12), Universal-Netzteil (110 - 240 V 50/60 Hz) mit 4 austauschbaren Steckertypen geliefert.