Datenlogger für CO₂, Feuchtigkeit und Temperatur
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
CL11 CP11
620-2320EA 399 EUR
620-2320 620-2321
Datenlogger für CO₂, Feuchtigkeit und Temperatur
Datenlogger
Diese Multiparameter-Messgeräte eignen sich für die gleichzeitige Messung und Aufzeichnung der Werte für CO₂, Feuchtigkeit und Temperatur. Verwenden Sie die SW2.1 Software für die Programmierung, das Herunterladen von Daten sowie das Speichern von Protokolldateien.
  • Anzeige von Höchst-, Mindest- und Mittelwert
  • Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Mini-USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC
  • HYGROMER® IN-1 Feuchtigkeitssensor
  • Berechnung von Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur (nur CP11)
Adjustable audible and visual CO₂ alarm 40000 data point memory for CO₂, humidity and temperature values.
Lieferumfang: Das Modell CL11 wird mit Netzteil geliefert. Zum Lieferumfang beider Logger gehört die SW2.1 Software.