VWR®, Reinraum-Bekleidungssets
Lieferant: VWR Collection
113-7875EA 397 EUR
113-7875 113-7876 113-7877 113-7878 113-7879 113-7880
VWR®, Reinraum-Bekleidungssets
Einweg-Kleidung
Dieses Einwegkleidungsset umfasst Overall, Kapuze, Überstiefel und Armstulpen alle aus atmungsaktivem SMS-Material hergestellt.
  • Overall with collar, raglan-style sleeves, two-way zip fastener and thumb loop (latex-free)
  • Overall features include bound seams and elasticated wrists, ankles and back for tighter fit and easier donning
  • Overall is folded, with snap release to arms and legs to aid aseptic donning
  • Boot covers with anti-skid PU sole
  • Low particle shedding
  • Garments are gamma sterilised to SAL 10⁻⁶
Die sterile Kleidung ist ideal für die Verwendung bei der Produktion und Forschung in Reinräumen. Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 5 und 6.
Colour: White
Gewicht: 60 g
Länge der Armstulpen: 43 cm
Länge der Überschuhe: 42 - 44 cm (je nach Größe)
Stufe I gemäß IEST-RP-CC003.3
Zertifizierungen: Typ 5/6; Kat. III
Verpackung: Individuell doppelt verpackt in leicht aufreißbaren Beuteln. 20 komplette Sets pro Verpackungseinheit.