Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 93-300
Lieferant: Ansell
93-300/6.5-7_U 93-300/9.5-10U 93-300/8.5-9_U 93-300/7.5-8_U
112-6295EA 0 EUR
112-6295 112-6298 112-6297 112-6296
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 93-300
Handschuhe
Diese Handschuhe bieten einen sehr hohen Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Fingerspitzen
  • Bieten die dreifache Durchstichfestigkeit herkömmlicher Naturgummilatexhandschuhe
  • Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme (verlängerte Stulpe)
  • Frei von Latexproteinen: Geeignet für latextsensible Personen (Typ I)
  • Rollrand für leichteres Anziehen
Ideal für den Einsatz in Filterungsverfahren, Handhabung von Injektionsimpfstoffen, analytische Messungen und Herstellung von Granulat und Tabletten.
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5. Food contact approved.
Verpackung: 50 Handschuhe verpackt in einem Vakuum-versiegelten, unbedruckten Polybeutel, zwei Beutel mit 50 Handschuhen pro Master-Polybeutel. Alle Verpackungen und Kennzeichnungen sind mit IPA-beständiger Tinte bedruckt. Die Handschuhe sind doppelt verpackt für hervorragende Kontaminationskontrolle. Verpackt in einem Reinraum der Klasse 5.