Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 23-201
Lieferant: Ansell
23-201/10 23-201/7 23-201/8 23-201/9
112-4245EA 180 EUR
112-4245 112-4244 112-4243 112-4242
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 23-201
Handschuhe
Diese Unterhandschuhe aus Baumwolle mit weicher PVC-Beschichtung und heißversiegelten Stulpen behalten die Fingerfertigkeit und Geschmeidigkeit bei niedrigen Temperaturen. Sie bieten Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten sowie mechanischen Einflüssen.
  • Die getauchte, raue Oberfläche macht den Umgang mit nassen und rutschigen Materialien einfacher und sicherer
  • Die heißversiegelte Hülle schützt nur vor Flüssigkeiten und Staub
Ideal für den Hausmeistertätigkeiten, Umgang mit Chemikalien, Reinigungsanwendungen sowie in der Fisch-, Obst- und Gemüseverarbeitung.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.