Sterile Tupfer, mit PU-Schaum-Köpfen
Lieferant: Texwipe
STX712A STX708A
115-1884EA 71.1 EUR
115-1884 115-1883
Sterile Tupfer, mit PU-Schaum-Köpfen
Tupfer Reinigungstupfer
Die sterilen Tupfer bestehen aus Polyurethan-Schaum mit 100 ppi von höchster Qualität. Keine Kontamination durch Klebstoffe dank komplett thermischer Verbindung. Die Tupfer weisen durch hochpräzise automatisierte Prozesse exakte und konsistente Toleranzen auf. Die Tupfer sind durch die Klarsicht-Verpackung sichtbar. Diese lässt auch erkennen, ob die Versiegelung noch intakt ist.
  • Gammasterilisiert, keine Neuverpackung, Dokumentation und Validierung nötig
  • Chargennummer und Haltbarkeitsdatum sind deutlich auf jeder Packung angegeben und im Barcode für die Bestandskontrolle enthalten
Verpackung: In einem wiederverschließbaren, silikonfreien Beutel.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904