Polyethylenglycol 8.000
Lieferant: G Bioscienes
RC-078 RC-077
RC-078EA 231 EUR
RC-078 RC-077
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729