D(-)-Leucin
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucine
RC-065 RC-064
RC-065EA 267 EUR
RC-065 RC-064
D(-)-Leucin
D(-)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Siedepunkt: 226
MDL Number: MFCD00063088
CAS-Nummer: 328-38-1
EINECS: 206-327-7