Allzweckhandschuhe, AlphaTec® 87-305
Lieferant: Ansell
87-305/10 87-305/7 87-305/8 87-305/9
ANSE87-305/10EA 0 EUR
ANSE87-305/10 ANSE87-305/7 ANSE87-305/8 ANSE87-305/9
Allzweckhandschuhe, AlphaTec® 87-305
Handschuhe
Diese handspezifischen wiederverwendbaren Handschuhe bestehen aus 100% reinem Latex und verfügen über ein Fisch Schuppenmuster.
  • Nicht gefüttert
  • Flüssigkeitsdicht und mechanische Beständigkeit
  • Gezackte Stulpe
  • Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr
Ideal für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung (Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse) oder für die allgemeine Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue
EN 388 (X010), EN 374, Cat. III, AQL 0,65 Food contact approved
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Kat. III, AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt