Überschuhe, CPE
Lieferant: VWR Collection
113-9344EA 0 EUR
113-9344 113-9345
Überschuhe, CPE
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überschuhe bestehen aus CPE. Ideal für den Einsatz in nicht kritischen Umgebungen.
  • CPE ist wasserdicht und chemikalienbeständig
  • Mit Antirutsch-Sohle
  • Latexfreies Gummiband
Gewicht: 10, 13 g/Stck
Verpackung: 500 Stück pro Karton.