Allzweckhandschuhe, HyFlex® 11-801
Lieferant: Ansell
11-801/10 11-801/11 11-801/6 11-801/7 11-801/8 11-801/9
112-3715EA 62.9 EUR
112-3715 112-3716 112-3711 112-3712 112-3713 112-3714
Allzweckhandschuhe, HyFlex® 11-801
Handschuhe
Die gestrickten Nylonhandschuhe mit Nitril-Schaum-Beschichtung an der Handfläche eignen sich besonders für trockene oder leicht ölige Anwendungen, die einen leichten mechanischen Schutz und ein Höchstmaß an Tastempfinden erfordern.
  • Use of Spandex elastics prevents risk of latex allergy
  • Silicone-free: reduces potential contamination of the products
  • Anti-static according to EN 1149
  • Knitwrist cuffs
  • Oeko-Tex® certified
Die Handschuhe eignen sich für leichte Montagearbeiten sowie für Anwendungen in der Logistik und Lagerhaltung.
Gauge: 15
Colour: Grey/black
EN 388 (3131); Cat. II
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3131A); Kat. II