Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec®
Lieferant: Ansell
09-022/10 09-430/10 09-922/10 09-928/10 09-924/10
112-6186EA 54 EUR
112-6186 112-0268 ANSE09-922/10 ANSE09-928/10 112-3315
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec®
Handschuhe
Diese Stulpenhandschuhe mit Futter aus Baumwollstoff und Beschichtung aus Neopren bieten höchste Qualität und Schutz vor mechanischen Gefahren und gegen eine breite Palette an Ölen, Säuren, Ätzalkalien, Alkoholen sowie gegen viele Lösungsmittel.
  • Handschuhe mit spezieller Hi-Lo-Isolierung und gestepptem Baumwollfutter, ideal für den Einsatz bei hohen und niedrigen Temperaturen
  • Ermöglichen vorübergehendes Arbeiten in heißen Flüssigkeiten bis zu 180 °C und bei niedrigen Temperaturen bis −25 °C
  • Komfortable anatomische Handschuhform verbessert die Beweglichkeit und verringert die Ermüdung der Hand
Ideal für Arbeiten mit Petrochemikalien, Ölen und Chemikalien, insbesondere Ätz- und Lösungsmitteln. Ebenfalls geeignet zur Verwendung in der Metallverarbeitung, beim Raffinieren und Plattieren.
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3121); Cat. III; AQL 1,5
Caution: Do not use glove 09-022 in applications above 180 °C.
Zertifizierungen: Best.- III; AQL 1,5.
Bitte beachten Verwenden Sie die Handschuhe 09-022 nicht bei Anwendungen über 180 °C.