Kapillarröhrchen
Lieferant: HILGENBERG
1403543 1405020 1405059 1409249 1409255 1422037 1406119 1405201
HILG1403543EA 1270 EUR
HILG1403543 HILG1405020 HILG1405059 HILG1409249 HILG1409255 HILG1422037 HILG1406119 HILG1405201
Kapillarröhrchen
Pipetten Mikrokapillaren
Borosilikatglas, Enden geschnitten, mit Filament.