Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Lieferant: Ansell
58-435/10 58-435/7 58-435/11 58-435/8 58-435/9 58-430/10 58-430/11 58-430/7 58-430/8 58-430/9
112-3412EA 130 EUR
112-3412 112-3414 112-3413 112-3415 112-3416 112-3407 112-3408 112-3409 112-3410 112-3411
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 58-430 / 58-435
Handschuhe
Diese Stulpenhandschuhe verfügen über die Ansell Grip Technology™ für optimale Kontrolle beim Umgang mit öligen oder nassen Gegenständen. Bei rutschigen Objekten ist weniger Kraftaufwand zum Halten erforderlich, wodurch Ermüdungserscheinungen in Händen und Armen verringert werden.
  • Modell 58-430 für mittlere Belastungen schützt mit einer Wandstärke von 10 mil (~0,25 mm) vor Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Schmiermitteln und tierischen Fetten
  • Modell 58-435 für hohe Belastungen schützt mit einer Wandstärke von 16 mil (~0,41 mm) vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, vielen Lösungsmitteln und Estern
  • Nitrilbeschichtung bietet auch bei langfristigem Gebrauch hervorragenden Schutz gegen Risse, Einstiche und Abrieb
  • Umschlagbare Barriere an der Manschette verhindert, dass Flüssigkeit auf den Unterarm tropft
  • Extra-lange Manschette (58-435) erweitert den Schutz bis zum oberen Unterarm
Beide Ausführungen bestehen aus einem trägerlosen Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour und zeichnen sich durch große Flexibilität und Fingerbeweglichkeit aus. Ihre enge Passform bewirkt einen sicheren Sitz an der Innenhand fast wie eine zweite Haut.
Colour: Green/grey
58-430: EN 374 (JKL), EN 388 (3001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 58-435: EN 374 (AJKL), EN 388 (4001), EN 1149; Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Zertifizierungen: 58-430: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3001X), EN 1149; Kat. III; AQL 0,65
58-435: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4001A), EN 1149; Kat. III; AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt