Kabelbinder, nicht lösbar, Allplastik-Kabelbinder®
Lieferant: WUERTEMBERGISCHE ALLPLASTIK
5203 5211 5216 5223 5226 5217
129-4814EA 153 EUR
129-4814 129-4815 129-4816 129-4817 129-4818 WUER5217
Kabelbinder, nicht lösbar, Allplastik-Kabelbinder®
Kabelbinder
Diese Allplastik-Kabelbinder® werden aus qualitativ hochwertigem Polyamid 6.6 hergestellt, haben eine hohe Zugfestigkeit und sind in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Dank der gebogenen, runden Spitze lassen sie sich leichter durch das Verschlussauge des Kabelbinders einfädeln
  • Abgerundete Kanten zur sicheren Verwendung
  • Material mit minimalen Reibungskoeffizienten
  • Bedrucken oder Lasergravuren sind möglich
  • Temperaturbeständigkeit: −40 bis +85 °C
Diese Binder eignen sich bestens für elektrische Installationen, zum Verkabeln in industriellen Systemen und Steuertafeln und auch in der Automobilbranche.
Zertifizierungen: IEC EN 62275.