Chirurgische Fixierpflaster, Micropore™ 1530
Lieferant: 3M MEDICAL
M1530-0 M1530-1 M1530-2
115-8172EA 223 EUR
115-8172 489-0024 489-0025
Chirurgische Fixierpflaster, Micropore™ 1530
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Dieses latex-freie, hypoallergene Papierpflaster ist schonend für die Haut, klebt aber gut und hinterlässt nur minimale Klebereste bei der Entfernung.
  • Frei von Naturkautschuk
  • Angenehme, schonende Haftung
  • Bequem und atmungsaktiv
  • Fixiert Kompressen und Geräte sicher an der Haut