Kapillar-Mikropipetten, variables Volumen, Acura® Capillar 846
Lieferant: Socorex Isba
846.050 846.005 846.025 846.100 846.200
SOCO846.050EA 314 EUR
SOCO846.050 SOCO846.005 SOCO846.025 SOCO846.100 SOCO846.200
Kapillar-Mikropipetten, variables Volumen, Acura® Capillar 846
Pipetten Mikropipetten
Hochleistungs-Mikropipette mit auswechselbaren Glaskapillarröhrchen und ETFE-Kolben.
  • Schlanke Form, bequeme Fingerauflage
  • Leichtgängiger Kolbenmechanismus
  • Präzise Volumeneinstellung in Stufen
  • Farbkodierte Pipetten, Kolben und Kapillare
  • Edelstahl, ETFE-bestückter Kolben
Der angenehm geformte Griff und eine leichtgängige Kolbenbewegung sorgen für mehr Komfort beim Arbeiten mit viskosen Flüssigkeiten, schäumenden Lösungen und flüchtigen Lösungsmittel.