Vollpipetten, MBL®, zwei Markierungen, Klasse AS
Lieferant: SciLabware
PRA620AS PRA622AS PRA624AS PRA626AS PRA630AS PRA632AS PRA634AS PRA636AS
BIBBPRA620ASEA 13 EUR
BIBBPRA620AS BIBBPRA622AS BIBBPRA624AS BIBBPRA626AS BIBBPRA630AS BIBBPRA632AS BIBBPRA634AS BIBBPRA636AS
Vollpipetten, MBL®, zwei Markierungen, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
Natronkalkglas
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Permanentmarkierung in gelber Farbe
  • Mit +5 s Wartezeit
  • Verfügt über einen Sicherheitskolben am oberen Ende des Pipettenröhrchens
  • Mit aufgedruckter Chargennummer für herunterladbares Chargenzertifikat
Zertifizierungen: Entspricht ISO 648 und DIN 12690