Sporenstreifen, Attest™
Lieferant: 3M MEDICAL
M1292S M1292E
MMMEM1292SEA 2250 EUR
MMMEM1292S MMMEM1292E
Sporenstreifen, Attest™
Sterilisationsindikatoren
Biologische Indikatoren bieten die beste Garantie für Sterilität, indem sie den Sterilisator mit quantifizierbaren, hochresistenten Sporen herausfordern. Nach der Sterilisation wird das Fläschchen „zerdrückt“, um das Wachstumsmedium mit dem verarbeiteten Sporenstreifen zu verbinden. Ein Farbumschlag nach Gelb zeigt überlebende Sporen und ein positives Ergebnis an. Biologische Indikatoren werden zur Ladungskontrollüberwachung verwendet, bei der eine Ladung auf der Grundlage des Ergebnisses eines biologischen Indikators (BI) in einer Testpackung überwacht und freigegeben wird.
  • Die in sich geschlossenen (BI) für 121 °C Schwerkraft/132 °C vakuumunterstützte Dampfkreisläufe bestehen aus a Bacillus stearothermophilus Sporenstreifen
  • Mit versiegelter Glasampulle mit Wachstumsmedium und einem Bromkresol-Purpur-pH-Indikatorsystem
  • Braune farbcodierte Kappe mit Löchern zum Eindringen des Sterilisationsmittels und einem hydrophoben Filter als Bakterienbarriere sowie einem chemischen Indikator auf dem Etikett, der sich bei der Verarbeitung von rosa zu braun ändert
  • Biologische Indikatorfläschchen sind einfach zu verwenden und zu interpretieren mit visueller Farbanzeige in 48 Stunden
  • In sich geschlossene biologische Indikatoren reduzieren die Möglichkeit einer Kontamination erheblich, minimieren falsch positive Ergebnisse und gewährleisten genauere Ergebnisse
Zu den biologischen Indikatoren für schnelles Auslesen gehören Einweg-Testpackungen, ein automatisches Lesegerät und Protokollbücher für eindeutige, nicht interpretierbare biologische Ergebnisse in nur 1 bis 4 Stunden. Verwendung mit 3M™ Attest™ Auto-Reader 290.
Der 3M™ A t t e s t™ 1292-S Rapid Readout Biological Indicator eignet sich für den Einsatz in industriellen Dampfsterilisationsanwendungen mit entsprechender Validierung durch den Endbenutzer. Es ist ein zuverlässiger, praktischer und genauer Sterilisationsüberwachungsindikator, der für die Validierung und Routineüberwachung entwickelt wurde. Das Attest 1292-S wurde mit einer reduzierten Fluoreszenz-Inkubationszeit (RIT) von 3 Stunden validiert, wenn es in Verbindung mit den 3M™ A t t e s t ™ 293 oder 290 Auto-Readern unter bestimmten Testbedingungen verwendet wird. Diese proprietäre Technologie von 3M kann dazu beitragen, den Lagerumschlag zu verbessern, indem sie Herstellern medizinischer Geräte ermöglicht, den Durchsatz in der Lieferkette zu beschleunigen und die Stückkosten für die Herstellung zu senken. Der wirtschaftliche Vorteil, der durch eine schnellere endgültige Ablesezeit des biologischen Indikators erzielt wird, ist messbar und nachhaltig.
Zertifizierungen: Entspricht ISO und ANSI/AAMI/ISO 11138:2006 Teil 1 und 3. Von der US Food and Drug Administration als biologischer Indikator anerkannt.
Verpackung: Verpackt, um Bruch- und Feuchtigkeitsaustrittsschutz zu bieten. Zwei Jahre haltbar.