Wundverbandpflaster, Aluderm®-aluplast wasserdicht
Lieferant: SOEHNGEN
1009155 1009157
SOEH1009155EA 0 EUR
SOEH1009155 SOEH1009157
Wundverbandpflaster, Aluderm®-aluplast wasserdicht
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Das aluderme®-aluplast Wundpflaster hat eine wundseitige Schicht aus Aluminium und eine zusätzliche, saugfähige Schicht. Die aluminisierte, wundseitige Schicht ist hoch saugfähig, damit die Wunde trocken und sauber bleibt.
  • Trägermaterial aus PE mit Polyacryl-Klebstoff
  • Haftwirkung wird durch die Körpertemperatur aktiviert
  • Pflaster ist transparent, robust und wasserdicht
  • Empfohlen für Bereichen, in denen man mit Wasser und Dreck in Berührung kommt
  • Einzeln verpackt