Readybag® Granulated Media for Salmonella and Listeria Control
Lieferant: Merck
Readybag® gammabestrahlte Beutel mit abgewogenem Nährmediengranulat für den schnellen, flexiblen und einfachen Nachweis von Pathogenen. Readybag® Medienbeutel beschleunigen und vereinfachen routinemäßige Tests auf pathogene Lebensmittelkeime, sämtliche Schritte der Nährmedienzubereitung entfallen. Fügen Sie vor der Inkubation einfach steriles Wasser hinzu. Die Readybag® Serie umfasst Salmonellen (gepuffertes Peptonwasser) und Listerien (Fraser-Bouillon halb konz.).
- Keine Wägung
- Kein Autoklavieren
- Keine Zusatzbehandlung
- Kein zusätzlicher Platz im Labor oder zusätzliche Geräte erforderlich