Kartuschenfilter, Savana® AT
Lieferant: ENTEGRIS
SVTA01TQ1 SVTB01TQ1 SVTV01TQ1 SVTC01TQ1 SVTG01TQ1
ENTESVTA01TQ1EA 0 EUR
ENTESVTA01TQ1 ENTESVTB01TQ1 ENTESVTV01TQ1 ENTESVTC01TQ1 ENTESVTG01TQ1
Kartuschenfilter, Savana® AT
Filter Filterkartuschen
Diese Filterpatronen sind mit umfassender Fluorpolymerkonstruktion für eine dauerhafte Entfernung von Partikeln aus einer Vielzahl von Säuren, Basen und anderen Prozesschemikalien entwickelt.
  • Exzellente chemische Verträglichkeit
  • Hergestellt in einer nach ISO 9001 zertifizierten Anlage unter Reinraumbedingungen und Dokumentationskontrollen
Membran: PTFE; Medienhalter: PFA
Maximale Betriebstemperatur: 120 °C
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 5,1 bar bei 25 °C; 2,0 bar bei 120 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 3,5 bar bei 25 °C