Spender für Handreiniger, Eurospender 1 plus Signal
Lieferant: BODE CHEMIE
981251 981252
BODE981251EA 80.3 EUR
BODE981251 BODE981252
Spender für Handreiniger, Eurospender 1 plus Signal
Seifen- und Flüssigseifenspender
Diese Eurospender 1 Plus Signal Spender in gut sichtbarer Farbe dienen zur Verbesserung der Einhaltung der Handhygienevorgaben. Die Farben ziehen die Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich und können so die Einhaltung der Vorgaben für die Handdesinfektion verbessern.
  • Einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme, einfacher Flaschenwechsel
  • Zuverlässiger, robuster Metallspender, einfach zu bedienen, nicht autoklavierbar
  • Einstellbare Dosiermenge 0,75 bis 1,5 ml pro Betätigung